Stampa…
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
OR4804-100G OR4804-25G OR4804-5G
APOSOR4804-100GEA 454 EUR
APOSOR4804-100G APOSOR4804-25G APOSOR4804-5G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₁ClO
Peso molecolare: 230,69 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016342
CAS Number: 1889-71-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III