Stampa…
2-Methylbenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 85.7 EUR
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Methylbenzothiazole 98%
2-Methylbenzothiazole
Formula: C₈H₇NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005794
CAS Number: 120-75-2