Stampa…
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480305-5G OR480305-25G
APOSOR480305-5GEA 214 EUR
APOSOR480305-5G APOSOR480305-25G
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321274
CAS Number: 32161-30-1