Stampa…
L-m-Tyrosine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480304-1G OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA 108 EUR
APOSOR480304-1G APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063059
CAS Number: 587-33-7