Stampa…
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 116 EUR
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002599
CAS Number: 14091-15-7