Stampa…
Isoquinoline-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,1700 g/mol
Punto di fusione: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957039
CAS Number: 34846-65-6