(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480274-1G
OR480274-250MG
OR480274-500MG
APOSOR480274-1GEA
582
EUR
APOSOR480274-1G
APOSOR480274-250MG
APOSOR480274-500MG
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Peso molecolare: 140,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12028051 CAS Number: 1177318-00-1 |