4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480269-10G
OR480269-1G
OR480269-5G
APOSOR480269-10GEA
919
EUR
APOSOR480269-10G
APOSOR480269-1G
APOSOR480269-5G
4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(3-Isopropyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₅H₂₅N₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226634 CAS Number: 913264-42-3 |