Stampa…
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 199 EUR
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226504
CAS Number: 72754-05-3