Stampa…
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480266-10G OR480266-25G OR480266-5G OR480266-1G
APOSOR480266-10GEA 0 EUR
APOSOR480266-10G APOSOR480266-25G APOSOR480266-5G APOSOR480266-1G
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Formula: C₄H₃BrClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520891
CAS Number: 446273-59-2