(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480264-1G
OR480264-500MG
OR480264-5G
APOSOR480264-1GEA
257
EUR
APOSOR480264-1G
APOSOR480264-500MG
APOSOR480264-5G
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester
Formula:
C₁₀H₁₇NO₂ Peso molecolare: 183,25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09991757 CAS Number: 130369-04-9 |