Stampa…
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480259-1G OR480259-250MG OR480259-500MG
APOSOR480259-1GEA 524 EUR
APOSOR480259-1G APOSOR480259-250MG APOSOR480259-500MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880126
CAS Number: 1000340-35-1