Stampa…
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 101 EUR
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,5709 g/mol
Punto di fusione: 26…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743969
CAS Number: 22620-34-4