Stampa…
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 651 EUR
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276300
CAS Number: 131747-54-1