Stampa…
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 1050 EUR
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181.62 g/mol
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445710
CAS Number: 170737-93-6