2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480251-10G
OR480251-1G
OR480251-5G
APOSOR480251-10GEA
1160
EUR
APOSOR480251-10G
APOSOR480251-1G
APOSOR480251-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride
Formula:
C₅HCl₃N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08444236 CAS Number: 26830-94-4 |