2,6-Diaminopimelic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480250-25G
OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA
941
EUR
APOSOR480250-25G
APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄ Punto di fusione: 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002637 CAS Number: 583-93-7 |