4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480248-1G
OR480248-250MG
OR480248-500MG
APOSOR480248-1GEA
466
EUR
APOSOR480248-1G
APOSOR480248-250MG
APOSOR480248-500MG
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₀H₁₅N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061257 CAS Number: 657428-42-7 |