Stampa…
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480246-10G OR480246-1G OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA 628 EUR
APOSOR480246-10G APOSOR480246-1G APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061095
CAS Number: 126748-58-1