Stampa…
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480245-1G OR480245-500MG OR480245-5G
APOSOR480245-1GEA 303 EUR
APOSOR480245-1G APOSOR480245-500MG APOSOR480245-5G
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Formula: C₅H₇N₃·HCl
Peso molecolare: 145,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375466
CAS Number: 1138011-17-2