1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480243-10G
OR480243-1G
OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA
674
EUR
APOSOR480243-10G
APOSOR480243-1G
APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₇N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06661759 CAS Number: 25688-17-9 |