Stampa…
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-10G OR480238-1G OR480238-5G
APOSOR480238-10GEA 510 EUR
APOSOR480238-10G APOSOR480238-1G APOSOR480238-5G
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 95%
(S)-(-)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797296
CAS Number: 99528-42-4