Stampa…
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480237-25G OR480237-5G OR480237-100G
APOSOR480237-25GEA 81.5 EUR
APOSOR480237-25G APOSOR480237-5G APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144,13 g/mol
Punto di ebollizione: 85…87 °C
Punto di fusione: 47…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800496
CAS Number: 113020-21-6