Stampa…
2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-methylnicotinaldehyde, 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480236-10G OR480236-1G OR480236-5G
APOSOR480236-10GEA 252 EUR
APOSOR480236-10G APOSOR480236-1G APOSOR480236-5G
2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
2-Chloro-3-formyl-6-picoline
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,5816 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368878
CAS Number: 91591-69-4