Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 1-Boc-4-Aminopiperidine-4-carboxylate
Formula:
C₁₂H₂₂N₂O₄ Peso molecolare: 258.32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200674 CAS Number: 321997-89-1 |