Stampa…
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480231-25G OR480231-5G
APOSOR480231-25GEA 1050 EUR
APOSOR480231-25G APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Formula: C₉H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973297
CAS Number: 3468-18-6