Stampa…
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 348 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125666
CAS Number: 866039-42-1