Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480229-1G OR480229-5G
APOSOR480229-1GEA 152 EUR
APOSOR480229-1G APOSOR480229-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038446
CAS Number: 88990-57-2