Stampa…
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480225-1G OR480225-500MG OR480225-5G
APOSOR480225-1GEA 292 EUR
APOSOR480225-1G APOSOR480225-500MG APOSOR480225-5G
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrazine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03268585
CAS Number: 25844-73-9