Stampa…
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 338 EUR
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183569
CAS Number: 107351-80-4