Stampa…
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480221-1G OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA 288 EUR
APOSOR480221-1G APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Formula: C₇H₁₁N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091393
CAS Number: 73576-32-6