Stampa…
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phe(3-CN)-OH
OR480220-10G OR480220-1G OR480220-5G
APOSOR480220-10GEA 194 EUR
APOSOR480220-10G APOSOR480220-1G APOSOR480220-5G
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860885
CAS Number: 57213-48-6