2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR480219-1G
OR480219-25G
OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA
280
EUR
APOSOR480219-1G
APOSOR480219-25G
APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₄ClNO Peso molecolare: 153,5658 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01646165 CAS Number: 89999-90-6 |