Stampa…
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-one
OR480217-10G OR480217-1G OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA 186 EUR
APOSOR480217-10G APOSOR480217-1G APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Punto di ebollizione: 60…64 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01549337
CAS Number: 1194-16-7