Stampa…
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA 296 EUR
APOSOR480215-25G APOSOR480215-5G
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318728
CAS Number: 183673-71-4