4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480213-10G
OR480213-1G
OR480213-5G
APOSOR480213-10GEA
908
EUR
APOSOR480213-10G
APOSOR480213-1G
APOSOR480213-5G
4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid 97%
4-Amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₃H₃N₃O₂S Punto di fusione: 217…218 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00718830 CAS Number: 2829-58-5 |