Stampa…
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-picoline, 4-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
OR480212-1G OR480212-250MG OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA 261 EUR
APOSOR480212-1G APOSOR480212-250MG APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5862 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800671
CAS Number: 36340-61-1