Stampa…
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480207-10G OR480207-25G OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA 628 EUR
APOSOR480207-10G APOSOR480207-25G APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460793
CAS Number: 7467-12-1