Stampa…
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR480206-10G OR480206-1G OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA 1050 EUR
APOSOR480206-10G APOSOR480206-1G APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₆NCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465824
CAS Number: 27832-58-2
UN: 1759
ADR: 8,III