Stampa…
4-(Styryl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480204-10G OR480204-1G OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA 815 EUR
APOSOR480204-10G APOSOR480204-1G APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Formula: C₁₂H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188074
CAS Number: 39816-21-2