4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₇NO₂S₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173757 CAS Number: 175202-48-9 |