2-n-Propylpiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480200-1G
OR480200-2G
OR480200-5G
APOSOR480200-1GEA
176
EUR
APOSOR480200-1G
APOSOR480200-2G
APOSOR480200-5G
2-n-Propylpiperidine 97%
2-n-Propylpiperidine
Formula:
C₈H₁₇N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056022 CAS Number: 3238-60-6 |