Stampa…
1H-Indazole-7-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48020-1G OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA 325 EUR
APOSOR48020-1G APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143.15 g/mol
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10696804
CAS Number: 256228-64-5