Stampa…
1H-Indazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 343 EUR
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09261250
CAS Number: 861340-10-5