Stampa…
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 328 EUR
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 142…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067386
CAS Number: 154-58-5
EINECS: 205-829-3