Stampa…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BBrO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318113
CAS Number: 68162-47-0