Stampa…
DL-4-Methoxymandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 107 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di fusione: 108…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004233
CAS Number: 10502-44-0