Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR47918-1G OR47918-250MG
APOSOR47918-1GEA 0 EUR
APOSOR47918-1G APOSOR47918-250MG
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143383
CAS Number: 1232431-11-6