Stampa…
Tricloroacetonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4786-1KG OR4786-250G OR4786-5KG
APOSOR4786-1KGEA 174 EUR
APOSOR4786-1KG APOSOR4786-250G APOSOR4786-5KG
Tricloroacetonitrile 99%
Tricloroacetonitrile
Formula: C₂Cl₃N
Punto di ebollizione: 83…84 °C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001842
CAS Number: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III