Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
OR47852-25G OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA 56.7 EUR
APOSOR47852-25G APOSOR47852-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
4-Hydroxy-3-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024249
CAS Number: 41833-13-0